Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 419,00 zł 314,25 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)2C(OH)CH2CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
104.15
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1209241
Assay:
≥97.0% (GC)
314,25 zł
Cena katalogowa419,00 złZaoszczędź 25%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥97.0% (GC)
impurities
≤1% water
refractive index
n20/D 1.442
bp
203-205 °C (lit.)
density
0.976 g/mL at 20 °C (lit.)
functional group
hydroxyl
SMILES string
CC(C)(O)CCO
InChI
1S/C5H12O2/c1-5(2,7)3-4-6/h6-7H,3-4H2,1-2H3
InChI key
XPFCZYUVICHKDS-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥97.0% (GC) | description ≥98.0% (GC) | description purum, ≥97.0% (GC) | description ≥97.0% (GC) |
| assay ≥97.0% (GC) | assay ≥98.0% (GC) | assay ≥97.0% (GC) | assay ≥97.0% (GC) |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| bp 203-205 °C (lit.) | bp - | bp 144-145 °C/5 mmHg (lit.) | bp - |
| refractive index n20/D 1.442 | refractive index n20/D 1.454 | refractive index n20/D 1.5172 (lit.) | refractive index n20/D 1.423 |
| density 0.976 g/mL at 20 °C (lit.) | density 0.974 g/mL at 20 °C (lit.) | density 1.234 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.010 g/mL at 20 °C (lit.) |
| functional group hydroxyl | functional group hydroxyl | functional group tosylate | functional group ester, ketone |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
221.0 °F - closed cup
flash_point_c
105 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?