Przejdź do
156019
2,4-Pentanediol
98%
Synonim(y):
1,3-Dimethylpropane-1,3-diol, 2,4-Amylene glycol, 2,4-Dihydroxypentane
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
284,00 zł
213,00 zł
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
835,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3CH(OH)CH2CH(OH)CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
104.15
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
210-907-5
Beilstein/REAXYS Number:
969186
MDL number:
Assay:
98%
Form:
liquid
213,00 zł
Cena katalogowa284,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
98%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.435 (lit.)
bp
201-202 °C (lit.)
density
0.95 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
hydroxyl
SMILES string
CC(O)CC(C)O
InChI
1S/C5H12O2/c1-4(6)3-5(2)7/h4-7H,3H2,1-2H3
InChI key
GTCCGKPBSJZVRZ-UHFFFAOYSA-N
Application
2,4-Pentanediol was used in the synthesis of chelated multinuclear complexes.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
116157152250432725
description
98%
description
98%
description
98%
description
98%
assay
98%
assay
98%
assay
98%
assay
98%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
density
0.95 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
1.484 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.113 g/mL at 25 °C (lit.)
form
liquid
form
solid
form
liquid
form
-
bp
201-202 °C (lit.)
bp
261 °C (lit.)
bp
117-118 °C (lit.)
bp
140 °C/1 mmHg (lit.)
refractive index
n20/D 1.435 (lit.)
refractive index
-
refractive index
n20/D 1.481 (lit.)
refractive index
n20/D 1.549 (lit.)
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
213.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
101.00 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)