Kluczowe dokumenty
198188
1,5-Hexanediol
99%
Synonim(y):
1,5-dihydroksyheksan, 1-metylo-1,5-pentanodiol, Heksan-1,5-diol, Heksan-2,6-diol
Wybierz wielkość
228,90 zł
Cena katalogowa327,00 złZaoszczędź 30%Wybierz wielkość
About This Item
228,90 zł
Cena katalogowa327,00 złZaoszczędź 30%Polecane produkty
Próba
99%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.451 (lit.)
bp
89-91 °C/0.5 mmHg (lit.)
gęstość
0.981 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
hydroxyl
ciąg SMILES
CC(O)CCCCO
InChI
1S/C6H14O2/c1-6(8)4-2-3-5-7/h6-8H,2-5H2,1H3
Klucz InChI
UNVGBIALRHLALK-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- Metadynamics of polyalcohol dehydration in water: This study provides insights into the dehydration mechanisms of polyalcohols like 1,5-Hexanediol, relevant for understanding their behavior in aqueous environments, useful for drug delivery systems and biomedical applications (Ruiz-Barragan et al., 2015).
- Direct Copolymerization of CO2 and Diols: This research explores the copolymerization of CO2 with diols including 1,5-Hexanediol, pointing to sustainable polymer production methods that are crucial for material science (Tamura et al., 2016).
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)