Przejdź do
68346
3-Methyl-1,5-pentanediol
≥98.0% (GC)
Synonim(y):
1,5-Dihydroxy-3-methylpentane, Diol MPD, MPD
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
250 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
366,00 zł
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1110,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HOCH2CH2CH(CH3)CH2CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
118.17
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
224-709-1
Beilstein/REAXYS Number:
1697331
MDL number:
Assay:
≥98.0% (GC)
Form:
liquid
366,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
refractive index
n20/D 1.454
density
0.974 g/mL at 20 °C (lit.)
functional group
hydroxyl
SMILES string
CC(CCO)CCO
InChI
1S/C6H14O2/c1-6(2-4-7)3-5-8/h6-8H,2-5H2,1H3
InChI key
SXFJDZNJHVPHPH-UHFFFAOYSA-N
Application
3-Methyl-1,5-pentanediol can be used as a reactant to synthesize:
  • Enantioenrich saturated aza-heterocycles by reacting with various amines in the presence of iridium catalyst.
  • Polyesters containing carbon-carbon double bonds via bis(nonafluorobutanesulfonyl)imide-catalyzed polycondensation with unsaturated cyclic anhydrides.
  • α, ω-Dibromides by treating with aqueous HBr and an organic solvent.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
659656849076892
description
≥98.0% (GC)
description
≥97.0% (GC)
description
≥98.0% (GC)
description
purum, ≥97.0% (GC)
assay
≥98.0% (GC)
assay
≥97.0% (GC)
assay
≥98.0% (GC)
assay
≥97.0% (GC)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
form
liquid
form
-
form
liquid
form
liquid
refractive index
n20/D 1.454
refractive index
n20/D 1.442
refractive index
n20/D 1.405
refractive index
n20/D 1.450
density
0.974 g/mL at 20 °C (lit.)
density
0.976 g/mL at 20 °C (lit.)
density
0.696 g/mL at 20 °C (lit.)
density
0.994 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
hydroxyl
functional group
hydroxyl
functional group
-
functional group
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3-Methyl-1,5-pentanediol
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
289.4 °F - closed cup
flash_point_c
143 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)