Przejdź do
68340
Hexylene glycol
puriss., ≥99.0% (GC)
Hexylene glycol
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Synonim(y):
(±)-2-Methyl-2,4-pentanediol, MPD
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
116,00 zł
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
378,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3CH(OH)CH2C(CH3)2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
118.17
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-489-0
Beilstein/REAXYS Number:
1098298
MDL number:
Assay:
≥99.0% (GC)
Form:
viscous liquid
116,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor density
4.1 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
0.02 mmHg ( 20 °C)
grade
puriss.
assay
≥99.0% (GC)
form
viscous liquid
expl. lim.
7.4 %
refractive index
n20/D 1.427 (lit.), n20/D 1.428
bp
197 °C (lit.)
mp
−40 °C (lit.)
density
0.925 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
hydroxyl
SMILES string
CC(O)CC(C)(C)O
InChI
1S/C6H14O2/c1-5(7)4-6(2,3)8/h5,7-8H,4H2,1-3H3
InChI key
SVTBMSDMJJWYQN-UHFFFAOYSA-N
Application
Hexylene glycol can also be used as a solvent in the preparation of CuO doped on TiO2/silica gel photocatalyst.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
M96711121001.37126
assay
≥99.0% (GC)
assay
≥99% (GC)
assay
99%
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
500
density
0.925 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.925 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.925 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.925 g/mL at 25 °C (lit.)
bp
197 °C (lit.)
bp
197 °C (lit.)
bp
197 °C (lit.)
bp
197 °C (lit.)
mp
−40 °C (lit.)
mp
−40 °C (lit.)
mp
−40 °C (lit.)
mp
−40 °C (lit.)
form
viscous liquid
form
liquid (or viscous liquid)
form
liquid
form
liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hexylene glycol
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
201.2 °F - closed cup
flash_point_c
94 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Trichloroethylene degradation by photocatalysis in annular flow and annulus fluidized bed photoreactors
Lim TH and Kim SD
Chemosphere, 54(3), 305-312 (2004)
Jose Antonio Cuesta-Seijo et al.
Structure (London, England : 1993), 18(9), 1210-1219 (2010-09-10)
Enzymatic reactions involving bilayer lipids occur in an environment with strict physical and topological constraints. The integral membrane enzyme PagP transfers a palmitoyl group from a phospholipid to lipid A in order to assist Escherichia coli in evading host immune
Fabio Capuano et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 13(8), 3319-3327 (2010-12-25)
The mutual diffusion coefficients for two aqueous ternary systems, both containing a protein, human serum albumin (HSA, component 1), were measured. The first system contained a neutral polymer, polyethylene glycol (PEG, component 2), and the second an "organic solvent", 2-methyl-2,4-pentanediol
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
68340-500ML04061832755762
68340-100ML04061832755755
Questions
Reviews
Active Filters
  1. West Nyack NY
    • Reviews 5
    • Vote 1
    5 out of 5 stars.
    Good
    great service with customer service, great service with customer service
    Helpful?