Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
vapor density
3.6 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
<0.8 mmHg ( 20 °C)
assay
99%
autoignition temp.
750 °F
expl. lim.
1.34 %, 149 °F, 18.8 %, 177 °F
functional group
hydroxyl
SMILES string
CC(C)(CO)CO
InChI
1S/C5H12O2/c1-5(2,3-6)4-7/h6-7H,3-4H2,1-2H3
InChI key
SLCVBVWXLSEKPL-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- 2,2-dimethyl-1,3-propanediol cyclic phosphorochloridate
- 2,2-dimethyl-1,3-propanediol cyclic phenylphosphonate
- [1′,3′-(2′,2′-dimethylpropylene)]-2-iodo-3-octyl-5-thienylboronate
- cyclic carbonate
- 2,2-dimethyl-1,3-propanediol bis(cyclic-2,2-dimethyltrimethylene phosphite)
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| assay 99% | assay 99% |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| expl. lim. 1.34 %, 149 °F, 18.8 %, 177 °F | expl. lim. - |
| vapor density 3.6 (vs air) | vapor density 3.2 (vs air) |
| functional group hydroxyl | functional group - |
| vapor pressure <0.8 mmHg ( 20 °C) | vapor pressure - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2,2-Dimethyl-1,3-propanediol
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?