Przejdź do
462675
Tin(II) methanesulfonate solution
50 wt. % in H2O
Synonim(y):
Stannous methanesulfonate, Stannous methylsulfonate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
250 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
344,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3SO3)2Sn
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
308.91
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161600
MDL number:
344,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
reaction suitability
core: tin, reagent type: inorganic catalyst
concentration
50 wt. % in H2O
refractive index
n20/D 1.444
mp
−27 °C
density
1.55 g/mL at 25 °C
SMILES string
[SnH2++].CS([O-])(=O)=O.CS([O-])(=O)=O
InChI
1S/2CH4O3S.Sn/c2*1-5(2,3)4;/h2*1H3,(H,2,3,4);/q;;+2/p-2
InChI key
JALQQBGHJJURDQ-UHFFFAOYSA-L
Other Notes
Contains methanesulfonic acid
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
402761452335
description
50 wt. % in H2O
description
98%
description
anhydrous, powder, ≥99.99% trace metals basis
reaction suitability
core: tin, reagent type: catalyst
reaction suitability
core: tin, reagent type: catalyst
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: tin
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
density
1.55 g/mL at 25 °C
density
-
density
-
mp
−27 °C
mp
-
mp
246 °C (lit.)
concentration
50 wt. % in H2O
concentration
-
concentration
-
refractive index
n20/D 1.444
refractive index
-
refractive index
-
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)