Merck
318183
Sigma-Aldrich
Methyl sulfate sodium salt
Synonim(y):
Monomethyl ester sulfuric acid sodium salt, Sodium methyl sulfate
Wybierz wielkość
25 G
633,00 zł
100 G
2140,00 zł
633,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 G
633,00 zł
100 G
2140,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CH3OSO3Na
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
134.09
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
633,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
powder
Poziom jakości
zanieczyszczenia
<3% methanol
<5% water
mp
210 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Na+].COS([O-])(=O)=O
InChI
1S/CH4O4S.Na/c1-5-6(2,3)4;/h1H3,(H,2,3,4);/q;+1/p-1
Klucz InChI
DZXBHDRHRFLQCJ-UHFFFAOYSA-M
Zastosowanie
Methyl sulfate sodium salt can be used to synthesize:
  • Methylsulfate anion based 1,3,4-trialkyl-1,2,3-triazolium ionic liquids for use in Morita–Baylis–Hillman reaction.[1]
  • Anisole by reacting with phenol.[2]
  • Hydroxyanilino quinolines for use as RET kinase inhibitors.[3]
Reactant or reagent involved in:
  • Studying lamellar structure formation in hybrid nanomaterials created by miniemulsion
  • EPR studies of radical ions radiolytically generated from ionic liquids, used as a reference
  • Micellular studies specifically the rate-retarding effects on hydrolysis of substituted 1-benzoyl-1,2,4-triazoles and self-assembly / microstructure of mixed micelles
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Synthesis of anisole from phenol and sodium methyl sulfate, a byproduct from synthesis of medicine intermediates
Guoping W, et al.
Petrochemical Technology, 45(11), 1337-1337 (2016)
The discovery of substituted 4-(3-hydroxyanilino)-quinolines as potent RET kinase inhibitors
Robinett R G, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 17(21), 5886-5893 (2007)
V Chatsudthipong et al.
The Journal of pharmacology and experimental therapeutics, 288(3), 993-1001 (1999-02-23)
The transport step for p-aminohippurate (PAH) from cell to lumen across the luminal membrane of rabbit proximal tubules has not been adequately defined. To examine this process more closely, we determined the effects of possible transport inhibitors and substitutes for
Beatriz Abad-Romero et al.
Carbohydrate research, 344(1), 21-28 (2008-11-11)
Methyl xylobioside and methyl xylotrioside were prepared from the peracetylated anomeric xylosyl trichloroacetimidates by reaction with methanol followed by Zemplén deacetylation. Methyl beta-D-xylopyranoside, methyl beta-D-xylobioside and methyl beta-D-xylotrioside were subjected to treatment with dibutyltin oxide followed by reaction with the
Sami A Goussous et al.
Journal of colloid and interface science, 488, 365-372 (2016-11-16)
Molecular scale information about the structure of surfactants at interfaces underlies their application in consumer products. In this study the non-linear optical technique of Sum Frequency Generation (SFG) vibrational spectroscopy has been used to investigate the structure and temporal behaviour
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?