Merck
296651
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-sec-Butylamine
99%
Synonim(y):
(S)-(+)-2-Aminobutane
Wybierz wielkość
1 G
915,00 zł
915,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
915,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
C2H5CH(NH2)CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
73.14
Beilstein:
1718760
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
915,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
99%
aktywność optyczna
[α]19/D +7.5°, neat
współczynnik refrakcji
n20/D 1.393 (lit.)
bp
62.5 °C (lit.)
gęstość
0.731 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amine
ciąg SMILES
CC[C@H](C)N
InChI
1S/C4H11N/c1-3-4(2)5/h4H,3,5H2,1-2H3/t4-/m0/s1
Klucz InChI
BHRZNVHARXXAHW-BYPYZUCNSA-N
Opis ogólny
(S)-(+)-sec-Butylamine is an organic compound that is commonly used as a chiral building block in the synthesis of various compounds. It is also used as a chiral ligand in asymmetric catalysis to enable the highly selective formation of chiral products. Additionally, it is also used as an additive in polymerization reactions.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
15.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-9 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)