Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 124,00 zł 105,40 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 249,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H7NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
145.16
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
209-454-6
Beilstein/REAXYS Number:
113196
MDL number:
Assay:
95%
105,40 zł
Cena katalogowa124,00 złZaoszczędź 15%Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
95%
mp
188-190 °C (lit.)
SMILES string
Oc1ccc2ncccc2c1
InChI
1S/C9H7NO/c11-8-3-4-9-7(6-8)2-1-5-10-9/h1-6,11H
InChI key
OVYWMEWYEJLIER-UHFFFAOYSA-N
General description
6-Hydroxyquinoline is an ideal photoacid system for exploring excited-state proton transfer (ESPT) reactions. The excited-state proton transfer and geminate recombination of 6-hydroxyquinoline encaged in catalytic Na+-exchanged faujasite zeolites X and Y have been explored by measuring steady-state and picosecond time-resolved spectra.
Application
Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?