Merck
T76805
Sigma-Aldrich
2,3,3-Trimethylindolenine
98%
Synonim(y):
2,3,3-Trimethyl-3H-indole
Wybierz wielkość
25 G
292,00 zł
292,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 G
292,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H13N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
159.23
Beilstein:
119740
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
292,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.549 (lit.)
bp
228-229 °C/744 mmHg (lit.)
gęstość
0.992 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC1=Nc2ccccc2C1(C)C
InChI
1S/C11H13N/c1-8-11(2,3)9-6-4-5-7-10(9)12-8/h4-7H,1-3H3
Klucz InChI
FLHJIAFUWHPJRT-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
2,3,3-Trimethylindolenine is an indolenine compound used as a reactant in organic synthesis reactions.[1]
Zastosowanie
  • Squarylium-based chromogenic anion sensors.: This research explores the synthesis and application of squarylium-based sensors, which includes 2,3,3-Trimethylindolenine as a crucial component. The study focuses on the effectiveness of these sensors in detecting various anions through chromogenic changes, highlighting the compound′s role in developing advanced chemical sensing technologies (Lee EM et al., 2012).
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
199.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
93 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Chanuk Jeong et al.
Journal of controlled release : official journal of the Controlled Release Society, 329, 50-62 (2020-12-02)
Near-infrared (NIR)-induced dye-based theranostic drug delivery carriers are used for critical image-guided chemo-photothermal cancer therapy. However, most carriers fail to deliver sufficient heat and fluorescence efficiently due to direct π-π stacking of the aromatic rings of the NIR dye and
The synthesis of 3, 3-dimethyl-2-(1-aryl-1h-pyrazol-4-yl)-3h-indoles
Baradarani MM, et al.
Journal of Heterocyclic Chemistry, 43(6), 1591-1595 (2006)
Juewei Ning et al.
Molecular medicine reports, 15(6), 3761-3766 (2017-04-26)
The future of personalized cancer treatments relies on the development of functional agents that have tumor-targeted anticancer activities and can be detected in tumors using imaging. However, application of these functional agents in the clinic has been limited due to
Antonio Setaro et al.
Nature communications, 8, 14281-14281 (2017-01-31)
Covalent functionalization tailors carbon nanotubes for a wide range of applications in varying environments. Its strength and stability of attachment come at the price of degrading the carbon nanotubes sp
Raphael C L Machado et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 24(23) (2019-11-27)
Compared to conventional spectroscopy or chromatography analysis, chemical sensing based on colorimetric changes offers an alternative to monitor potential metal hazards in aqueous environment through rapid and low-cost colorimetric changes which can be easily interpreted. In this work poly(ethylene glycol)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?