Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 267,00 zł 226,95 zł |
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 576,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H7NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
145.16
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
200-420-6
MDL number:
Assay:
98%
Form:
crystals
226,95 zł
Cena katalogowa267,00 złZaoszczędź 15%Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
98%
form
crystals
mp
198-199 °C (lit.)
solubility
alcohol: soluble(lit.), diethyl ether: soluble(lit.), dilute HCl: soluble(lit.), water: slightly soluble (1 g/950mL)(lit.)
SMILES string
Oc1ccc2ccccc2n1
InChI
1S/C9H7NO/c11-9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)10-9/h1-6H,(H,10,11)
InChI key
LISFMEBWQUVKPJ-UHFFFAOYSA-N
Application
Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?