Kluczowe dokumenty
H58005
4-Quinolinol
98%
Synonim(y):
4-Hydroxyquinoline
Wybierz wielkość
110,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
110,00 zł
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
98%
mp
200-202 °C (lit.)
ciąg SMILES
Oc1ccnc2ccccc12
InChI
1S/C9H7NO/c11-9-5-6-10-8-4-2-1-3-7(8)9/h1-6H,(H,10,11)
Klucz InChI
PMZDQRJGMBOQBF-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?