Merck
364606
Sigma-Aldrich
Sodium nitrate-15N
≥98 atom % 15N, ≥99% (CP)
Wybierz wielkość
250 MG
434,00 zł
1 G
692,00 zł
5 G
2600,00 zł
434,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
250 MG
434,00 zł
1 G
692,00 zł
5 G
2600,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
Na15NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
85.99
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352118
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
434,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
czystość izotopowa
≥98 atom % 15N
Poziom jakości
Próba
≥99% (CP)
Formularz
powder
mp
306 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
[Na+].[O-][15N+]([O-])=O
InChI
1S/NO3.Na/c2-1(3)4;/q-1;+1/i1+1;
Klucz InChI
VWDWKYIASSYTQR-YTBWXGASSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Flame over circleExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
Kod klasy składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Katherine E Helliwell et al.
Current biology : CB, 31(5), 978-989 (2020-12-30)
Diatoms are a diverse and globally important phytoplankton group, responsible for an estimated 20% of carbon fixation on Earth. They frequently form spatially extensive phytoplankton blooms, responding rapidly to increased availability of nutrients, including phosphorus (P) and nitrogen (N). Although
Hang Yu et al.
Nature, 583(7816), 453-458 (2020-07-17)
Manganese is one of the most abundant elements on Earth. The oxidation of manganese has long been theorized1-yet has not been demonstrated2-4-to fuel the growth of chemolithoautotrophic microorganisms. Here we refine an enrichment culture that exhibits exponential growth dependent on