Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 644,00 zł |
10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 5370,00 zł 3759,00 zł |
20 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 9050,00 zł 6335,00 zł |
50 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 18 670,00 zł 13 069,00 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 35 410,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(15NH4)2SO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
134.13
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12142200
MDL number:
Isotopic purity:
98 atom % 15N
Assay:
≥99%
Mass shift:
M+2
Form:
solid
644,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócisotopic purity
98 atom % 15N
Quality Segment
assay
≥99%
form
solid
technique(s)
bio NMR: suitable, protein expression: suitable
mp
>280 °C (dec.) (lit.)
mass shift
M+2
storage temp.
room temp
SMILES string
[15NH3].[15NH3].OS(O)(=O)=O
InChI
1S/2H3N.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h2*1H3;(H2,1,2,3,4)/i2*1+1;
InChI key
BFNBIHQBYMNNAN-ISOLYIDJSA-N
Application
Ammonium-15N2 sulfate can be used:
- In the quantitative protein expression profiling.
- In metabolomic analyses to identify the number of nitrogen atoms in each metabolite and to confirm biological origin.
- To determine the agronomic fertilizer nitrogen absorption efficiency by the coffee plant.
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Stable Isotopes Customer Service.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 98 atom % 15N | description 10 atom % 15N | description 60 atom % 15N | description 15 atom % 15N |
| mass shift M+2 | mass shift M+2 | mass shift M+2 | mass shift M+2 |
| assay ≥99% | assay - | assay - | assay - |
| isotopic purity 98 atom % 15N | isotopic purity 10 atom % 15N | isotopic purity 60 atom % 15N | isotopic purity 15 atom % 15N |
| technique(s) bio NMR: suitable, protein expression: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level - |
| form solid | form - | form - | form solid |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ammonium-15N2 sulfate
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?