Przejdź do
488011
Ammonium-15N hydroxide solution
~3 N in H2O, 98 atom % 15N
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1450,00 zł
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2500,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
15NH4OH/H2O soln.
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
36.04
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352119
MDL number:
Isotopic purity:
98 atom % 15N
Mass shift:
M+1
1450,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
isotopic purity
98 atom % 15N
Quality Segment
concentration
~3 N in H2O
technique(s)
bio NMR: suitable, protein expression: suitable
refractive index
n20/D 1.336
mass shift
M+1
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[15NH3].O
InChI
1S/H3N.H2O/h1H3;1H2/i1+1;
InChI key
VHUUQVKOLVNVRT-YTBWXGASSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
609390609544485454
description
~3 N in H2O, 98 atom % 15N
description
~14 N in H2O, 98 atom % 15N
description
~3 N in H2O, 10 atom % 15N
description
~6 N in H2O, 98 atom % 15N
mass shift
M+1
mass shift
M+1
mass shift
M+1
mass shift
M+1
isotopic purity
98 atom % 15N
isotopic purity
98 atom % 15N
isotopic purity
10 atom % 15N
isotopic purity
98 atom % 15N
technique(s)
protein expression: suitable, bio NMR: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
concentration
~3 N in H2O
concentration
~14 N in H2O
concentration
~3 N in H2O
concentration
~6 N in H2O
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ammonium-15N hydroxide solution
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)