Przejdź do
251127
Bis(tributyltin)
95%
Synonim(y):
Hexabutyldistannane, Hexabutylditin
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
356,00 zł
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1050,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3CH2CH2CH2)3SnSn(CH2CH2CH2CH3)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
580.11
UNSPSC Code:
12352103
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
212-383-3
Beilstein/REAXYS Number:
3605476
MDL number:
Assay:
95%
Form:
liquid
356,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
95%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.512 (lit.)
density
1.148 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)[Sn](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/6C4H9.2Sn/c6*1-3-4-2;;/h6*1,3-4H2,2H3;;
InChI key
REDSKZBUUUQMSK-UHFFFAOYSA-N
General description
Bis(tributyltin) is utilized in tin-carbon bond formation, desulfurization, and deoxygenation reactions.
Application
Reagent used to stannylate aryl halides for subsequent Stille coupling. Also used in the radioiodination of styrlpyridines.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
720585
description
95%
description
97%
assay
95%
assay
97%
Quality Level
100
Quality Level
100
refractive index
n20/D 1.512 (lit.)
refractive index
n20/D 1.518
density
1.148 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.179 g/mL at 25 °C
form
liquid
form
-
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
266.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
130 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
813-19-4
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?