Merck
668516
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-3,3-Dimethyl-2-butylamine
97%
Synonim(y):
(S)-3,3-Dimethyl-2-aminobutane
Wybierz wielkość
5 G
358,40 zł
25 G
1880,00 zł
358,40 zł
Cena katalogowa512,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
358,40 zł
25 G
1880,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
((CH3)3C)CH(NH2)CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
101.19
Beilstein:
4652328
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
358,40 zł
Cena katalogowa512,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.413
bp
103 °C
mp
-4 °C
gęstość
0.743 g/mL at 25 °C
grupa funkcyjna
amine
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
C[C@H](N)C(C)(C)C
InChI
1S/C6H15N/c1-5(7)6(2,3)4/h5H,7H2,1-4H3/t5-/m0/s1
Klucz InChI
DXSUORGKJZADET-YFKPBYRVSA-N
Zastosowanie
(S)-(+)-3,3-Dimethyl-2-butylamine may be used in the preparation of:
  • methyl 3′-{[(2S-3,3-dimethylbutan-2-yl]carbamoyl]-2,2′-binaphthalene-3-carboxylate[1]
  • N,N-(S)-bis(diphenylphosphanyl)-3,3-dimethyl-2-butylamine[2]
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
35.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
2 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Efficient Synthesis of Novel N-Substituted Bulky Diphosphinoamines.
Maumela MC, et al.
Synthesis, 2007(24), 3863-3867 (2007)
Induced circular dichroism in chiral N-methyl amides possessing an achiral binaphthyl chromophore and its application to absolute configuration determination of aliphatic chiral amines.
Fujiwara T, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 23(13), 981-991 (2012)