Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H11CH(CH3)NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
127.23
UNSPSC Code:
12352116
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2935069
eCl@ss:
32150312
Assay:
≥98.5% (GC), 99%
Form:
liquid
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócassay
≥98.5% (GC), 99%
form
liquid
optical purity
enantiomeric excess: ≥98.5%
reaction suitability
reagent type: chrial catalyst
refractive index
n
bp
60 °C/12 mmHg (lit.)
density
0.856 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
amine
SMILES string
C[C@H](N)C1CCCCC1
InChI
1S/C8H17N/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h7-8H,2-6,9H2,1H3/t7-/m0/s1
InChI key
XBWOPGDJMAJJDG-ZETCQYMHSA-N
General description
(S)-(+)-1-Cyclohexylethylamine is a chiral amine.
Application
(S)-(+)-1-Cyclohexylethylamine may be used in the synthesis of (S)-(-)-ferrocenylimine by reacting with ferrocenecarboxaldehyde.
Legal Information
ChiPros is a registered trademark of BASF SE
Still not finding the right product?
Explore all of our products under (S)-(+)-1-Cyclohexylethylamine
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
125.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
52 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?