Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H13N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
87.16
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352116
MDL number:
Assay:
≥97.0% (GC)
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥97.0% (GC)
optical activity
[α]/D −5.5±1°, neat
density
0.75 g/mL at 20 °C (lit.)
functional group
amine
SMILES string
CC(C)[C@@H](C)N
InChI
1S/C5H13N/c1-4(2)5(3)6/h4-5H,6H2,1-3H3/t5-/m1/s1
InChI key
JOZZAIIGWFLONA-RXMQYKEDSA-N
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
<69.8 °F
Temperatura zapłonu (°C)
< 21 °C
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?