Merck
294977
Sigma-Aldrich
Air
dry
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12142100
NACRES:
NA.22
Produkt 294977 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
gęstość pary
1 (vs air)
zanieczyszczenia
≤10 ppm water
bp
−189 °C (lit.)
Opakowanie
Supplied in a carbon steel lecture bottle with a CGA180M/CGA110F needle valve installed.
Compatible with the following:
  • Aldrich® lecture-bottle station systems
  • Aldrich® lecture-bottle gas regulators
Inne uwagi
Patrz Biuletyn Informacji Technicznej Regulatory gazu AL-151: Wybór, instalacja i obsługa
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
króciec do węża
Numer produktu
Opis
Cennik
zawór wylotowy
Numer produktu
Opis
Cennik
Piktogramy
Gas cylinder
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Press. Gas Compr. Gas
Kod klasy składowania
2A - Gases
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)