Z562599
Aldrich® lecture-bottle station
for non-corrosive gases, brass regulator
Synonim(y):
Wykład Stacja z butelkami
Wybierz wielkość
7970,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
7970,00 zł
Polecane produkty
Materiały
brass regulator
wlot kwasu chlorogenowego
180
Opis ogólny
Dane techniczne reduktora:
Jednostopniowy, montowany na panelu mosiężny korpus z membraną ciśnieniową ze stali nierdzewnej, mosiężna dysza, poliuretanowe gniazdo, nylonowe uszczelki, samouszczelniający się zawór nadmiarowy, manometry o średnicy11/2 cala, maksymalne ciśnienie wlotowe 3000 psig, zakres tłoczenia 0-80 psig, mosiężny wylotowy zawór iglicowy z przyłączem 1/4 cala. NPTF.
Just connect the station to the lecture-bottle, process, and a source of inert gas, if using a station with a purge valve, and you are ready to go.
Safe and Simple:
- Gas dispensing and storage in one compact, portable system
- Keeps lecture-bottles upright and stable, eliminates tip-over
- Reduces equipment damage and chance of personal injury
- Choice of four models matched to the application
- Online Lecture-Bottle Equipment to Gases Selection Guide
Station Specifications:
1. Heavy-gauge steel cabinet with durable, red enamel finish, table-top or wall mountable
2. Quality, panel-mounted regulators and purge valves
3. Braided, 316L stainless steel hose with CGA-180 remote connection to the lecture-bottle
4. Support for two lecture-bottles, one in use and a spare
5. Clearly labeled gauges, gas connections, and valve functions
6. Instructions for Use label on front of cabinet
7. Fully assembled, leak-tested and ready for use
Powiązanie
Informacje prawne
polecane
produkt powiązany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)