Kluczowe dokumenty
294926
1-(1-Naphthyl)ethylamine
98%
Synonim(y):
(±)-1-(1-Naphthyl)ethylamine, (±)-α-Methyl-1-naphthalenemethylamine
About This Item
Polecane produkty
Próba
98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.621 (lit.)
bp
156 °C/15 mmHg (lit.)
gęstość
1.063 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(N)c1cccc2ccccc12
InChI
1S/C12H13N/c1-9(13)11-8-4-6-10-5-2-3-7-12(10)11/h2-9H,13H2,1H3
Klucz InChI
RTCUCQWIICFPOD-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?