Merck
401633
Sigma-Aldrich
1-Pyrenemethylamine hydrochloride
95%
Synonim(y):
PMA
Wybierz wielkość
1 G
331,00 zł
5 G
1200,00 zł
331,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
331,00 zł
5 G
1200,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H13N · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
267.75
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
331,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
95%
Formularz
powder
mp
258 °C (dec.) (lit.)
grupa funkcyjna
amine
ciąg SMILES
Cl[H].NCc1ccc2ccc3cccc4ccc1c2c34
InChI
1S/C17H13N.ClH/c18-10-14-7-6-13-5-4-11-2-1-3-12-8-9-15(14)17(13)16(11)12;/h1-9H,10,18H2;1H
Klucz InChI
RGNMXKKNDSHTFD-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
1-Pyrenemethylamine hydrochloride is an organic building block.
Zastosowanie
1-Pyrenemethylamine (PyNH2) has also been used for the synthesis of:
  • Pyrenyl hyaluronan (Py-HA), a pyrenyl-based polymer that can be used for the development of pH-triggered drug carriers.[1]
  • An electrochemical electrode of reduced graphene oxide bound with pyrene functionalized folic acid derivative.[2]
It can also be used for the synthesis of 4,6-dichloro-2-pyrenemethylamine-1,3,5-triazine, a precursor to synthesize a star shaped polymer 4,6-bis(9H-carbazol-2-yloxy)-2-(pyrenemethylamine)-1,3,5 triazine (TPC).[3]
1-Pyrenemethylamine hydrochloride (PyNH2) has been used for the loading of human telomerase reverse transcriptase (hTERT) small interfering RNA (siRNA) to the functionalized graphene oxide (GO) for the tumor targeting delivery of siRNA.[4]
1-Pyrenemethylamine hydrochloride has been used in the preparation of 1-pyrenemethylamine.[5] It may be used for the noncovalent functionalization of SWNTs with cationic moieties which binds strongly to the negatively charged phosphate backbone of the DNA.[6] It may be used in the preparation of the following Schiff-base ligand:
  • pyren-1-ylmethyl-[2-(6-{2-[(pyren-1-ylmethylimino)-methyl]-phenoxymethyl}-pyridin-2-ylmethoxy)-benzylidene]-amine[7]
  • 2(pyren-1-ylmethyl-{2-[6-(2-{[(pyren-1-ylmethyl)-amino]-methyl}- phenoxymethyl)-pyridin-2-ylmethoxy])-benzyl}-amine[7]
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Assembly of chemically reduced graphene oxide with folic acid functionalized with pyrene moieties and electrochemical sensing of folate receptors.
Kwon B, et al.
Carbon Letters, 27(2), 26-34 (2018)
Liwei Hui et al.
ACS nano, 14(10), 13047-13055 (2020-10-14)
We demonstrate area-selective atomic layer deposition (ALD) of oxides on DNA nanostructures. Area-selective ALD of Al2O3, TiO2, and HfO2 was successfully achieved on both 2D and 3D DNA nanostructures deposited on a polystyrene (PS) substrate. The resulting DNA-inorganic hybrid structure
The preparation of functionalized graphene oxide for targeted intracellular delivery of siRNA.
Yang X, et al.
Journal of Materials Chemistry, 22(14), 6649-6654 (2012)
Fabien Giroud et al.
Biosensors & bioelectronics, 87, 957-963 (2016-09-26)
We report the functionalization of multi-walled carbon nanotubes (MWCNTs) electrodes by a bifunctional nitroaromatic molecule accomplished via π-π interactions of a pyrene derivative. DTNB (5,5'-dithiobis(2-nitrobenzoic acid)) has the particularity to possess both electroactivable nitro groups and negatively charged carboxylic groups.
Reactively formed block and graft copolymers as compatibilizers for polyamide 66/PS blends.
Jeon HK, et al.
Polymer, 45(1), 197-206 (2004)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?