Merck
237450
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-1-(1-Naphthyl)ethylamine
≥99%
Synonim(y):
(S)-(−)-α-Methyl-1-naphthalenemethylamine
Wybierz wielkość
1 G
264,00 zł
5 G
589,00 zł
264,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
264,00 zł
5 G
589,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
C10H7CH(CH3)NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
171.24
Beilstein:
2208024
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
264,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
≥99%
Formularz
liquid
aktywność optyczna
[α]20/D −59°, c = 5 in methanol
czystość optyczna
ee: 98% (GLC)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.623 (lit.)
bp
153 °C/11 mmHg (lit.)
gęstość
1.067 g/mL at 20 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amine
ciąg SMILES
C[C@H](N)c1cccc2ccccc12
InChI
1S/C12H13N/c1-9(13)11-8-4-6-10-5-2-3-7-12(10)11/h2-9H,13H2,1H3/t9-/m0/s1
Klucz InChI
RTCUCQWIICFPOD-VIFPVBQESA-N
Zastosowanie
Employed in a preparation of a chiral thiourea solvating agent useful for enantiodiscrimination of α-hydroxy and α-amino acids by 1H NMR.[1]
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Tetrahedron, 63, 7673-7673 (2007)