Przejdź do
237442
(R)-(+)-1-(1-Naphthyl)ethylamine
≥99%
Synonim(y):
(R)-(+)-α-Methyl-1-naphthalenemethylamine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
336,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
719,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C10H7CH(CH3)NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
171.24
UNSPSC Code:
12352005
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
223-425-5
Beilstein/REAXYS Number:
2208025
MDL number:
Assay:
≥99%
Form:
liquid
336,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥99%
form
liquid
optical activity
[α]20/D +55°, c = 2 in ethanol
optical purity
ee: 98% (GLC)
refractive index
n20/D 1.623 (lit.)
bp
153 °C/11 mmHg (lit.)
density
1.067 g/mL at 20 °C (lit.)
functional group
amine
SMILES string
C[C@@H](N)c1cccc2ccccc12
InChI
1S/C12H13N/c1-9(13)11-8-4-6-10-5-2-3-7-12(10)11/h2-9H,13H2,1H3/t9-/m1/s1
InChI key
RTCUCQWIICFPOD-SECBINFHSA-N
Application
Absolute configuration of primary amines determined using chiral (2-nitrophenyl)proline amides and 1H NMR.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
23745070942452823
description
≥99%
description
≥99%
description
≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
description
99%
assay
≥99%
assay
≥99%
assay
≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
assay
99%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
bp
153 °C/11 mmHg (lit.)
bp
153 °C/11 mmHg (lit.)
bp
-
bp
86 °C/0.05 mmHg (lit.)
refractive index
n20/D 1.623 (lit.)
refractive index
n20/D 1.623 (lit.)
refractive index
-
refractive index
n20/D 1.5523 (lit.)
density
1.067 g/mL at 20 °C (lit.)
density
1.067 g/mL at 20 °C (lit.)
density
-
density
0.985 g/mL at 25 °C (lit.)
form
liquid
form
liquid
form
solid
form
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?