Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 657,00 zł |
Informacje o tej pozycji
657,00 zł
Quality Segment
assay
≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
form
solid
optical activity
[α]20/D −21±1°, c = 1% in methanol
functional group
amine
SMILES string
C[C@H](N)c1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C12H13N/c1-9(13)11-7-6-10-4-2-3-5-12(10)8-11/h2-9H,13H2,1H3/t9-/m0/s1
InChI key
KHSYYLCXQKCYQX-VIFPVBQESA-N
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description ≥99.0% (sum of enantiomers, GC) | description ≥99% | description derivatization grade (chiral), LiChropur™, ≥99.0% |
| assay ≥99.0% (sum of enantiomers, GC) | assay ≥99% | assay ≥99.0% (sum of enantiomers, GC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form solid | form liquid | form liquid |
| functional group amine | functional group amine | functional group - |
| optical activity [α]20/D −21±1°, c = 1% in methanol | optical activity [α]20/D −59°, c = 5 in methanol | optical activity [α]20/D −10.5±0.5°, neat |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
212.0 °F - closed cup
flash_point_c
100 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?