Merck
127035
Sigma-Aldrich
1-Naphthylmethylamine
97%
Synonim(y):
1-(Aminomethyl)naphthalene, 1-Naphthalenemethylamine
Wybierz wielkość
5 G
383,00 zł
25 G
1280,00 zł
383,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
383,00 zł
25 G
1280,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
C10H7CH2NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
157.21
Beilstein:
2206459
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Formularz:
liquid
Próba:
97%
383,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.643 (lit.)
bp
290-293 °C (lit.)
gęstość
1.073 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amine
ciąg SMILES
NCc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C11H11N/c12-8-10-6-3-5-9-4-1-2-7-11(9)10/h1-7H,8,12H2
Klucz InChI
NVSYANRBXPURRQ-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
Opis ogólny
1-Naphthylmethylamine is used as a building block in organic synthesis to produce dyes, pigments, and pharmaceuticals.
1-Naphthylmethylamine increases the induced circular dichroism (ICD) magnitude exhibited by Poly[(4-carboxyphenyl)acetylene][1]. It forms carbamate by reacting with monomethoxypoly(ethylene glycol) succinimido carbonate (mPEG-SC)[2].
Zastosowanie
  • Photoluminescence Modulation: A study demonstrates the modulation of photoluminescence in Ruddlesden-Popper perovskite using phase distribution regulation, revealing potential applications in optoelectronic devices. 1-Naphthylmethylamine plays a critical role in enhancing the material properties for improved device performance (Zhao et al., 2023).
  • Perovskite Light-Emitting Diodes: Research highlights the dimensional tailoring of quantum wells through ultrahigh vacuum annealing to enhance the efficiency of perovskite light-emitting diodes. This process utilizes 1-Naphthylmethylamine to improve the interlayer electronic properties and device stability, contributing significantly to advancements in LED technology (Yu et al., 2020).
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Susan D Van Arnum et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 50(2), 138-143 (2009-05-12)
An UV-HPLC method for the determination of the potency of mPEG-SC, 5 kDa (1) has been developed and validated. Validation acceptance criteria that is typical of small molecule method validation was successfully applied for this method. The method relies on
Kazuhide Morino et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 10(19), 4703-4707 (2004-09-17)
Poly[(4-carboxyphenyl)acetylene] (poly-1) exhibits an intense induced circular dichroism (ICD) in the UV-visible region upon complexation with excess (R)-1-(1-naphthyl)ethylamine ((R)-2), owing to the formation of a predominantly single-handed helical conformation of the polymer backbone. In the presence of a small amount