Merck
262315
Sigma-Aldrich
N-Methyl-1-naphthalenemethylamine hydrochloride
98%
Wybierz wielkość
1 G
317,00 zł
317,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
317,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
C10H7CH2NHCH3 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
207.70
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
317,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
98%
mp
191-193 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amine
ciąg SMILES
Cl.CNCc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C12H13N.ClH/c1-13-9-11-7-4-6-10-5-2-3-8-12(10)11;/h2-8,13H,9H2,1H3;1H
Klucz InChI
BVJVHPKFDIYQOU-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
N-Methyl-1-naphthalenemethylamine hydrochloride has been used as reagent for the determination of isocyanates in air by UV or fluorescence detection[1]. It has been used in the preparation of key intermediate required for the synthesis of terbinafine[2].
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
A New Route to the Synthesis of Terbinafine.
Lee SJ, et al.
Bull. Korean Chem. Soc., 18(11), 1218-1220 (1997)
Analytical Chemistry, 53, 1122-1122 (1981)