Merck
292257
Sigma-Aldrich
Choline hydroxide solution
46 wt. % in H2O
Synonim(y):
Wodorotlenek (2-hydroksyetylo)trimetyloamoniowy, Wodorotlenek (beta-hydroksyetylo)trimetyloamoniowy, Wodorotlenek 2-hydroksy-N,N,N-trimetylotanaminy
Wybierz wielkość
100 ML
440,00 zł
500 ML
1530,00 zł
440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 ML
440,00 zł
500 ML
1530,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
HOCH2CH2N(CH3)3OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
121.18
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352000
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
liquid
Poziom jakości
stężenie
46 wt. % in H2O
współczynnik refrakcji
n20/D 1.4304
rozpuszczalność
water: soluble at 20 °C
gęstość
1.073 g/mL at 25 °C
grupa funkcyjna
amine
hydroxyl
ciąg SMILES
[OH-].C[N+](C)(C)CCO
InChI
1S/C5H14NO.H2O/c1-6(2,3)4-5-7;/h7H,4-5H2,1-3H3;1H2/q+1;/p-1
Klucz InChI
KIZQNNOULOCVDM-UHFFFAOYSA-M
Opis ogólny
Choline hydroxide solution is a strong organic base used in pharmaceuticals and chemical manufacturing.[1][2][2]
Zastosowanie
Choline hydroxide solution has been used in the synthesis of choline hexafluoroacetylacetonate that can be used as an extractant along with bis-(trifluoromethylsulfonyl)imide ionic liquid for the homogeneous liquid-liquid extraction of neodymium(III).[3]
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Inês C Ferreira et al.
Carbohydrate polymers, 247, 116679-116679 (2020-08-25)
This work explores the novelty of dissolving chitin-glucan complex (CGC), from two fungal strains, Komagataella pastoris (CGCP) and Aspergillus niger (CGCKZ) (KiOnutrime-CG™), using biocompatible ionic liquids (ILs). Three cholinium-based ILs were tested, choline acetate, choline propionate and choline hexanoate. Although
Audrey Arnould et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 34(37), 11076-11085 (2018-08-29)
The interfacial and foam properties of a model system based on the mixture between myristic acid and choline hydroxide have been investigated as a function of the molar ratio ( R) between these two components and temperature. The aim of
Simone Di Muzio et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(21) (2020-11-01)
We explore the structure of two ionic liquids based on the choline cation and the monoanion of the maleic acid. We consider two isomers of the anion (H-maleate, the cis-isomer and H-fumarate, the trans-isomer) having different physical chemical properties. H-maleate
Xue-Dan Hou et al.
Biotechnology and bioengineering, 112(1), 65-73 (2014-07-30)
In this work, 28 cholinium ionic liquids (ILs), most of which are good solvents for dissolving lignin, were used for rice straw pretreatment to improve subsequent enzymatic hydrolysis. The anion exerted a significant effect on the pretreatment effectiveness of the
Kyung-Eui Park et al.
Bioscience, biotechnology, and biochemistry, 78(6), 981-988 (2014-07-19)
Phospholipase D (PLD) catalyzes the hydrolysis of phosphatidylcholine (PC), the most abundant phospholipids of plasma membrane, resulting in the production of choline and phosphatidic acid (PA). Choline is a precursor of the neurotransmitter acetylcholine, whereas PA functions as an intracellular
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?