Przejdź do
C7519
Choline bicarbonate
~80% in H2O
Synonim(y):
2-Hydroxyethyl)trimethylammonium bicarbonate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
805,00 zł
250 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1640,00 zł
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2780,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C5H14NO · HCO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
165.19
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
50501514
MDL number:
Form:
liquid
805,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
liquid
Quality Segment
concentration
~80% in H2O
density
1.17 g/mL at 25 °C (lit.)
lipid type
phospholipids
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC([O-])=O.C[N+](C)(C)CCO
InChI
1S/C5H14NO.CH2O3/c1-6(2,3)4-5-7;2-1(3)4/h7H,4-5H2,1-3H3;(H2,2,3,4)/q+1;/p-1
InChI key
DQKGOGJIOHUEGK-UHFFFAOYSA-M
General description
Choline acetyltransferase substrate
Application
Choline, a water soluble essential nutrient, is used by the body to make phosphatidylcholine phosphatides and neurotransmitter such as acetylcholine. Choline is used to study a wide range of biological processes from stem cell development to neurological disease studies. Also, An alkaline intermediate useful for preparing salts.
Biochem/physiol Actions
Acyl group acceptor
Other Notes
Note: The bicarbonate converts to the carbonate with release of CO2 on aging.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C16292697826978
form
liquid
form
powder
form
powder or crystals
form
powder or crystals
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
lipid type
phospholipids
lipid type
-
lipid type
-
lipid type
-
density
1.17 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
-
density
-
concentration
~80% in H2O
concentration
-
concentration
-
concentration
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?