Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 138,00 zł 103,50 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 539,00 zł 404,25 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1290,00 zł |
Informacje o tej pozycji
103,50 zł
Cena katalogowa138,00 złZaoszczędź 25%Nazwa produktu
Tributylhexadecylphosphonium bromide, 97%
Quality Segment
assay
97%
form
solid
reaction suitability
core: phosphonium, reaction type: phase-transfer
mp
56-58 °C (lit.)
SMILES string
[Br-].CCCCCCCCCCCCCCCC[P+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C28H60P.BrH/c1-5-9-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-28-29(25-10-6-2,26-11-7-3)27-12-8-4;/h5-28H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
RYVBINGWVJJDPU-UHFFFAOYSA-M
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 97% | description 95% | description 97% | description 97% |
| assay 97% | assay 95% | assay 97% | assay 97% |
| reaction suitability core: phosphonium | reaction suitability reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction, reaction type: Sonogashira Coupling, reaction type: Hiyama Coupling, reaction type: Negishi Coupling, reaction type: Stille Coupling, reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling, reaction type: Heck Reaction, reagent type: ligand | reaction suitability reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction, reaction type: Heck Reaction, reaction type: Negishi Coupling, reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling, reaction type: Sonogashira Coupling, reaction type: Hiyama Coupling, reaction type: Stille Coupling | reaction suitability - |
| form solid | form solid | form - | form liquid |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| mp 56-58 °C (lit.) | mp 64-69 °C (lit.) | mp 50-53 °C (lit.) | mp −79 °C (lit.) |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?