Przejdź do
605301
Choline chloride-1-13C
99 atom % 13C
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HO13CH2CH2N(CH3)3Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
140.62
UNSPSC Code:
12352116
PubChem Substance ID:
MDL number:
Isotopic purity:
99 atom % 13C
Mass shift:
M+1
Form:
solid
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
isotopic purity
99 atom % 13C
form
solid
mp
302-305 °C (dec.) (lit.)
mass shift
M+1
SMILES string
[Cl-].C[N+](C)(C)C[13CH2]O
InChI
1S/C5H14NO.ClH/c1-6(2,3)4-5-7;/h7H,4-5H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1/i5+1;
InChI key
SGMZJAMFUVOLNK-LJJZSEGWSA-M
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
577820486477
description
99 atom % 13C
description
99 atom % 13C
description
99 atom % 13C
mass shift
M+1
mass shift
M+1
mass shift
M+1
isotopic purity
99 atom % 13C
isotopic purity
99 atom % 13C
isotopic purity
99 atom % 13C
form
solid
form
solid
form
-
mp
302-305 °C (dec.) (lit.)
mp
82-86 °C (lit.)
mp
−22 °C (lit.)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)