Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 773,00 zł |
1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1970,00 zł 1477,50 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H21NO7S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
275.32
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
249-655-6
MDL number:
773,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98%
form
liquid
reaction suitability
core: ammonium
functional group
amine, hydroxyl
SMILES string
COS([O-])(=O)=O.C[N+](CCO)(CCO)CCO
InChI
1S/C7H18NO3.CH4O4S/c1-8(2-5-9,3-6-10)4-7-11;1-5-6(2,3)4/h9-11H,2-7H2,1H3;1H3,(H,2,3,4)/q+1;/p-1
InChI key
WLTHPEHYBIKNHR-UHFFFAOYSA-M
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% | description 98% | description 99% | description elastase substrate |
| assay ≥98% | assay 98% | assay 99% | assay ≥98% (HPLC) |
| reaction suitability core: ammonium | reaction suitability - | reaction suitability - | reaction suitability - |
| form liquid | form solid | form solid | form powder |
| functional group hydroxyl, amine | functional group - | functional group hydroxyl, phenyl | functional group - |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?