Kluczowe dokumenty
427764
Geranic acid
technical grade, 85%
Synonim(y):
3,7-Dimethyl-2,6-octadienoic acid
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
technical grade
Poziom jakości
Próba
85%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.484 (lit.)
bp
250 °C (lit.)
gęstość
0.97 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
carboxylic acid
ciąg SMILES
C\C(C)=C\CC\C(C)=C\C(O)=O
InChI
1S/C10H16O2/c1-8(2)5-4-6-9(3)7-10(11)12/h5,7H,4,6H2,1-3H3,(H,11,12)/b9-7+
Klucz InChI
ZHYZQXUYZJNEHD-VQHVLOKHSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- Enhancement of antibiotic properties: Capric acid and geranic acid were used to improve the pharmaceutical properties and antibacterial activity of levofloxacin (Alkhawaja et al., 2023).
- Aryl hydrocarbon receptor modulation: Research on natural deep eutectic solvents including fatty acids like geranic acid has demonstrated their capability to modulate the aryl hydrocarbon receptor independently of traditional ligands, suggesting potential in metabolic regulation and therapeutic applications (Denis et al., 2023).
- Transdermal delivery systems: A study on ionic liquids composed of geranic acid for obesity treatment highlighted their use in transdermal drug delivery systems, presenting a non-invasive alternative for therapeutic management (Lu et al., 2023).
- Antimicrobial and antielastase properties: Geranic acid has been shown to inhibit elastase activity and bacterial growth, offering potential applications in oral health products and treatments for conditions involving pathogenic bacteria and inflammation (Laird et al., 2023).
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
271.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
133 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?