Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 369,00 zł |
1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 750,00 zł |
5 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2270,00 zł |
Informacje o tej pozycji
369,00 zł
Nazwa produktu
Choline chloride, ≥98%
biological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥98%
form
powder or crystals
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
color
colorless to white
mp
302-305 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
[Cl-].C[N+](C)(C)CCO
InChI
1S/C5H14NO.ClH/c1-6(2,3)4-5-7;/h7H,4-5H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
SGMZJAMFUVOLNK-UHFFFAOYSA-M
General description
Application
- as a substrate for measuring choline oxidase enzyme activity using fluorescence measurements
- as a component of non-physiological buffers for testing calcium based inhibition of cytochrome c oxidaseP
- as a component of perfusate solution for studying arterial pressure in jejunum samples
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder or crystals | form powder | form crystals | form - |
| assay ≥98% | assay ≥99% | assay ≥98% | assay - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 300 |
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) - | technique(s) cell culture | insect: suitable, cell culture | mammalian: suitable, cell culture | plant: suitable | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable |
| color colorless to white | color white | color white | color - |
| mp 302-305 °C (dec.) (lit.) | mp 302-305 °C (dec.) (lit.) | mp 302-305 °C (dec.) (lit.) | mp 302-305 °C (dec.) (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Choline chloride
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?