Przejdź do
333018
Choline hydroxide solution
45 wt. % in methanol
Synonim(y):
(2-Hydroxyethyl)trimethylammonium hydroxide, (beta-Hydroxyethyl)trimethylammonium hydroxide, 2-Hydroxy-N,N,N-trimethylethanaminium hydroxide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
768,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HOCH2CH2N(CH3)3OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
121.18
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352000
MDL number:
Concentration:
45 wt. % in methanol
Form:
liquid
768,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
liquid
Quality Segment
contains
0.5% paraformaldehyde as stabilizer
concentration
45 wt. % in methanol
refractive index
n20/D 1.4186
density
0.945 g/mL at 25 °C
functional group
amine, hydroxyl
SMILES string
[OH-].C[N+](C)(C)CCO
InChI
1S/C5H14NO.H2O/c1-6(2,3)4-5-7;/h7H,4-5H2,1-3H3;1H2/q+1;/p-1
InChI key
KIZQNNOULOCVDM-UHFFFAOYSA-M
General description
Choline hydroxide solution, also known as choline base, is a strong organic base that can be used in the chemical industry as a solvent, catalyst, and corrosion inhibitor. It can also be used as a stabilizer for quaternary ammonium compounds and as a phase transfer agent in organic synthesis.
Application
Choline hydroxide solution can be used as a catalyst in the efficient conversion of CO2 and 2-aminobenzonitriles to quinazoline-2,4(1H,3H)-dione derivatives.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
292257PHR12511133547
description
45 wt. % in methanol
description
46 wt. % in H2O
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
concentration
45 wt. % in methanol
concentration
46 wt. % in H2O
concentration
-
concentration
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
-
form
liquid
form
liquid
form
-
form
-
refractive index
n20/D 1.4186
refractive index
n20/D 1.4304
refractive index
-
refractive index
-
density
0.945 g/mL at 25 °C
density
1.073 g/mL at 25 °C
density
-
density
-
functional group
amine, hydroxyl
functional group
hydroxyl, amine
functional group
-
functional group
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Choline hydroxide solution
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A - STOT SE 1
Narządy docelowe
Eyes,Central nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
73.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
23 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
30525-89-4 + 67-56-1
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)