Kluczowe dokumenty
291161
4,7,13,16,21-Pentaoxa-1,10-diazabicyclo[8.8.5]tricosane
98%
Synonim(y):
Kryptofix® 221
Wybierz wielkość
2460,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
2460,00 zł
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.5018 (lit.)
gęstość
1.111 g/mL at 20 °C (lit.)
ciąg SMILES
C1COCCN2CCOCCOCCN(CCO1)CCOCC2
InChI
1S/C16H32N2O5/c1-7-19-8-2-18-5-11-22-15-13-20-9-3-17(1)4-10-21-14-16-23-12-6-18/h1-16H2
Klucz InChI
HDLXPNDSLDLJHF-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Informacje prawne
wyposażenie dodatkowe
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?