Przejdź do
11382
1-Aza-18-crown-6
≥98.0% (NT)
Synonim(y):
1,4,7,10,13-Pentaoxa-16-azacyclooctadecane
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1840,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
6590,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H25NO5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
263.33
UNSPSC Code:
12352005
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
251-751-8
Beilstein/REAXYS Number:
1074079
MDL number:
Assay:
≥98.0% (NT)
Form:
solid
1840,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98.0% (NT)
form
solid
reaction suitability
core: crown ether, reaction type: phase-transfer
mp
46-49 °C (lit.)
functional group
ether
SMILES string
C1COCCOCCOCCOCCOCCN1
InChI
1S/C12H25NO5/c1-3-14-5-7-16-9-11-18-12-10-17-8-6-15-4-2-13-1/h13H,1-12H2
InChI key
NBXKUSNBCPPKRA-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Multicomponent pseudorotaxane quadrilateral as dual-way logic AND gate with two catalytic outputs: This study explores the use of 1-Aza-18-crown-6 in a multicomponent system functioning as a dual-way logic AND gate, demonstrating its potential in molecular electronics and sensing (Kundu et al., 2022).
  • Facile fabrication of crown ether functionalized lignin-based biosorbent for the selective removal of Pb (II): This research developed a 1-Aza-18-crown-6 functionalized lignin for effective lead removal from water, highlighting its utility in environmental cleanup (Jin et al., 2020).
  • Synthesis of helical polyisocyanides bearing aza‐crown ether groups as pendant: This study involves the synthesis of helical polymers with pendant aza-crown ether groups, opening new avenues for the development of advanced materials (Kanbayashi et al., 2018).
  • 1-aza-18-crown-6 ether tailored graphene oxide for Cs (I) removal from wastewater: Demonstrates the modification of graphene oxide with 1-Aza-18-crown-6 for cesium ion removal from wastewater, an important application in radioactive waste management (Liu et al., 2023).
Other Notes
Building block for the synthesis of bis-crown ethers, lariat ethers and other monofunctionalized macrocycles
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
11378158402
description
≥98.0% (NT)
description
≥97.0%
description
98%
assay
≥98.0% (NT)
assay
≥97.0%
assay
98%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
reaction suitability
reaction type: phase-transfer, core: crown ether
reaction suitability
reaction type: phase-transfer, core: crown ether
reaction suitability
reaction type: phase-transfer, core: crown ether
mp
46-49 °C (lit.)
mp
54-58 °C
mp
-
form
solid
form
flakes
form
solid
functional group
ether
functional group
ether
functional group
ether
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)