Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H21NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
219.28
UNSPSC Code:
12352005
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
266-523-3
Beilstein/REAXYS Number:
971959
MDL number:
Assay:
97%
Form:
solid
assay
97%
form
solid
reaction suitability
core: crown ether, core: cryptand, reaction type: phase-transfer
mp
35-37 °C (lit.)
functional group
ether
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C1COCCOCCOCCOCCN1
InChI
1S/C10H21NO4/c1-3-12-5-7-14-9-10-15-8-6-13-4-2-11-1/h11H,1-10H2
InChI key
BJUOQSZSDIHZNP-UHFFFAOYSA-N
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?