Merck
290262
Sigma-Aldrich
2,3-Difluorobenzyl alcohol
94%
About This Item
Wzór liniowy:
F2C6H3CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
144.12
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
94%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.492 (lit.)
gęstość
1.282 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
OCc1cccc(F)c1F
InChI
1S/C7H6F2O/c8-6-3-1-2-5(4-10)7(6)9/h1-3,10H,4H2
Klucz InChI
JSFGDUIJQWWBGY-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
2,3-Difluorobenzyl alcohol may be used in chemical synthesis studies.
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
201.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
94 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)