Merck
286842
Sigma-Aldrich
1-Nonadecanol
99%
Synonim(y):
Alkohol nieadecylowy, n-Nonadekanol
Wybierz wielkość
500 MG
550,00 zł
550,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
500 MG
550,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)18OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
284.52
Beilstein:
1758190
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
550,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
99%
mp
60-61 °C (lit.)
grupa funkcyjna
hydroxyl
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCO
InChI
1S/C19H40O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20/h20H,2-19H2,1H3
Klucz InChI
XGFDHKJUZCCPKQ-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
1-Nonadekanol jest jednym ze składników olejku eterycznego z nadkrytycznego dwutlenku węgla (SC-CO2) świeżo zebranych nadziemnych części Heracleum thomsonii (Umbeliferae)[1].
Zastosowanie
1-Nonadekanol został użyty jako wzorzec wewnętrzny w badaniu koprostanolu w osadach[2].
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Shailja Guleria et al.
Natural product research, 25(13), 1250-1260 (2011-08-23)
Volatile oil composition of hydro-distilled (HD) and supercritical carbon dioxide (SC-CO(2)) essential oil of freshly collected aerial parts of Heracleum thomsonii (Umbeliferae) from the western Himalayas was studied by GC-FID and GC-MS. Results revealed qualitative and quantitative dissimilarity in the
Sedimentary coprostanol in Kaohsiung harbour and the Tan-Shui estuary, Taiwan.
Jeng WL and Han BC.
Marine Pollution Bulletin, 28(8), 494-499 (1994)
Samia Rabah et al.
Food & function, 11(6), 5257-5265 (2020-05-28)
The lipophilic composition of Allium triquetrum L. bulbs, flowers and leaves was studied for the first time by GC-MS. Sixty compounds were firstly identified in A. triquetrum L. Fatty acids represented the major lipophilic family among the studied extracts, with
Daniela F S Fonseca et al.
International journal of molecular sciences, 16(6), 14194-14209 (2015-06-26)
The lipophilic composition of wild Arbutus unedo L. berries, collected from six locations in Penacova (center of Portugal), as well as some general chemical parameters, namely total soluble solids, pH, titratable acidity, total phenolic content and antioxidant activity was studied