Przejdź do
44861
1-Eicosanol
technical, ≥90% (GC)
Synonim(y):
Arachinyl alcohol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
493,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)19OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
298.55
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
211-119-4
Beilstein/REAXYS Number:
1705104
MDL number:
Assay:
≥90% (GC)
493,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor density
7.4 (vs air)
Quality Level
vapor pressure
<0.1 mmHg ( 20 °C)
grade
technical
assay
≥90% (GC)
mp
62-65 °C (lit.)
functional group
hydroxyl
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCO
InChI
1S/C20H42O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21/h21H,2-20H2,1H3
InChI key
BTFJIXJJCSYFAL-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
381.2 °F - open cup
flash_point_c
194 °C - open cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Vera M S Isca et al.
Food chemistry, 165, 330-336 (2014-07-21)
Salicornia ramosissima J. Woods is considered, in the Iberian Peninsula and France, a gourmet product. Nevertheless, is one of the less studied Salicornia species. In this work, GC-MS was employed to, for the first time; fully characterise the lipophilic profile
Carlos Rogério Figueiredo et al.
Advanced pharmaceutical bulletin, 4(Suppl 1), 429-436 (2014-11-05)
The antitumor activity of Kielmeyera coriacea (Clusiaceae), a medicinal plant used in the treatment of parasitic, as well as fungal and bacterial infections by the Brazilian Cerrado population, was investigated. A chloroform extract (CE) of K. coriacea was tested in
Polymorphism of n-alkanols: 1-Heptadecanol, 1-octadecanol, 1-nonadecanol, and 1-eicosanol.
Ventola L, et al.
Chemistry of Materials, 14(2), 508-517 (2002)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
44861-100G04061832312651