Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 357,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)21OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
326.60
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
211-546-6
Beilstein/REAXYS Number:
1770470
MDL number:
Assay:
98%
357,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
98%
bp
180 °C/0.22 mmHg (lit.)
mp
65-72 °C (lit.)
functional group
hydroxyl
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCO
InChI
1S/C22H46O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23/h23H,2-22H2,1H3
InChI key
NOPFSRXAKWQILS-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
1-Docosanol was used in the synthesis of series of amphiphilic dendrimers with hydrophilic aliphatic polyether-type dendritic core and hydrophobic docosyl peripheries.
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description 98% | description Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material |
| assay 98% | assay - |
| Quality Level 200 | Quality Level 300 |
| bp 180 °C/0.22 mmHg (lit.) | bp 180 °C/0.22 mmHg (lit.) |
| mp 65-72 °C (lit.) | mp 65-72 °C (lit.) |
| functional group hydroxyl | functional group - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-Docosanol
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
nwg
Temperatura zapłonu (°F)
410.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
210 °C
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?