Merck
185388
Sigma-Aldrich
1-Tetradecanol
97%
Synonim(y):
Myristyl alcohol, Tetradecyl alcohol
Wybierz wielkość
100 G
203,00 zł
203,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 G
203,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)13OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
214.39
Beilstein:
1742652
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
eCl@ss:
39020231
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
203,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
gęstość pary
7.4 (vs air)
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
solid
temp. samozapłonu
489 °F
bp
289 °C (lit.)
mp
35-39 °C (lit.)
rozpuszczalność
water: 0.00013 g/L at 23 °C
chloroform: soluble 10%
gęstość
0.823 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
hydroxyl
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCCCCO
InChI
1S/C14H30O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15/h15H,2-14H2,1H3
Klucz InChI
HLZKNKRTKFSKGZ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
1-Tetradecanol was used for filling the hollow interiors of gold nanocages in the fabrication of new theranostic system having unique feature of photoacoustic imaging[1]. It was used in fabrication of temperature-regulated drug release system based on phase-change materials[2].
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
298.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
148 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
A temperature-sensitive drug release system based on phase-change materials.
Sung-Wook Choi et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 49(43), 7904-7908 (2010-09-15)
Geon Dae Moon et al.
Journal of the American Chemical Society, 133(13), 4762-4765 (2011-03-16)
This communication reports a new theranostic system with a combination of capabilities to both enhance the contrast of photoacoustic (PA) imaging and control the release of a chemical or biological effector by high-intensity focused ultrasound (HIFU). The fabrication of this
Self-assembled transparent conductive electrodes from Au nanoparticles in surfactant monolayer templates.
Ahiud Morag et al.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.), 23(37), 4327-4331 (2011-11-01)
Yijun Du et al.
Virus research, 147(2), 294-299 (2009-12-03)
The small envelope (E) protein of porcine reproductive and respiratory syndrome virus (PRRSV) is known to possess the properties of an ion-channel protein, and in the present study we show that the PRRSV E protein is N-terminal myristoylated. The PRRSV
G B Zavoico et al.
Biochimica et biophysica acta, 812(2), 299-312 (1985-01-25)
The perturbing effects of n-alkanols (pentanol, decanol and tetradecanol) in egg phosphatidylcholine and dipalmitoylphosphatidylcholine multilamellar vesicles were studied with five fluorescent probes, 1-(4'-trimethylaminophenyl)-6-phenylhexa-1,3,5-triene (TMA-DPH), 1,6-diphenyl-1,3,5-hexatriene, and 2-, 7-, and 12-(9-anthroxyloxy)stearic acid (2-, 7-, and 12-AS). These probes localize at various
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf