Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 799,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)27CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
408.79
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
211-126-2
Beilstein/REAXYS Number:
1724922
MDL number:
Assay:
99%
799,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
99%
bp
286 °C/15 mmHg (lit.)
mp
63-66 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C29H60/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-29H2,1-2H3
InChI key
IGGUPRCHHJZPBS-UHFFFAOYSA-N
General description
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 99% | description analytical standard | description analytical standard | description 50-70 mesh particle size |
| assay 99% | assay ≥98.0% (GC) | assay ≥99.0% (GC) | assay - |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| mp 63-66 °C (lit.) | mp 63-66 °C | mp 58-60 °C (lit.) | mp - |
| bp 286 °C/15 mmHg (lit.) | bp 286 °C/15 mmHg (lit.) | bp 232 °C/4 mmHg (lit.) | bp - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Nonacosane
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?