Kluczowe dokumenty
234494
1-Eicosanol
98%
Synonim(y):
Arachinyl alcohol
Wybierz wielkość
358,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
358,00 zł
Polecane produkty
gęstość pary
7.4 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Próba
98%
mp
62-65 °C (lit.)
rozpuszczalność
water: slightly soluble 0.001 g/L at 23 °C
grupa funkcyjna
hydroxyl
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCO
InChI
1S/C20H42O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21/h21H,2-20H2,1H3
Klucz InChI
BTFJIXJJCSYFAL-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Temperatura zapłonu (°F)
381.2 °F - open cup
Temperatura zapłonu (°C)
194 °C - open cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)