Przejdź do
H2518
Heneicosanol
≥98.5% (GC)
Synonim(y):
1-Heneicosanol, Heneicosyl Alcohol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2550,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)20OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
312.57
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352211
EC Number:
239-673-2
MDL number:
2550,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98.5% (GC)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCO
InChI
1S/C21H44O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22/h22H,2-21H2,1H3
InChI key
FIPPFBHCBUDBRR-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
H32655153550851
assay
≥98.5% (GC)
assay
~99% (capillary GC)
assay
≥98.5% (GC)
assay
≥95.0% (HPLC)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)