Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 901,00 zł |
500 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2370,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C28H58O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
410.76
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352211
EC Number:
209-181-2
MDL number:
901,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥99% (GC)
form
powder
lipid type
oils
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCO
InChI
1S/C28H58O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29/h29H,2-28H2,1H3
InChI key
CNNRPFQICPFDPO-UHFFFAOYSA-N
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?