Przejdź do
32325
Diethylenetriamine-pentaacetic acid calcium trisodium salt hydrate
≥97.0% (dried material, KT)
Synonim(y):
CaNa3-DTPA, Calcium-trisodium diethylenetriamine-pentaacetate hydrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1440,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H18CaN3Na3O10 · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
497.35 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
12352116
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
8182304
Assay:
≥97.0% (dried material, KT)
Form:
powder
1440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥97.0% (dried material, KT)
form
powder
impurities
~10% water
functional group
amine
SMILES string
[Na+].[Na+].[Na+].[H]O[H].[O-]C(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CCN1CC(=O)O[Ca]OC(=O)C1
InChI
1S/C14H23N3O10.Ca.3Na.H2O/c18-10(19)5-15(1-3-16(6-11(20)21)7-12(22)23)2-4-17(8-13(24)25)9-14(26)27;;;;;/h1-9H2,(H,18,19)(H,20,21)(H,22,23)(H,24,25)(H,26,27);;;;;1H2/q;+2;3*+1;/p-5
InChI key
AWBWYUNJDQLQGT-UHFFFAOYSA-I
Application
Diethylenetriamine-pentaacetic acid calcium trisodium salt hydrate (CaNa3-DTPA) is a chelator, which can be used as an antidote to metal poisoning. It is generally used to sequester cadmium, beryllium, actinides including plutonium and americium.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1796903630340073
description
≥97.0% (dried material, KT)
description
purum, ~40% in H2O
description
≥97.0% (calc. based on dry substance, KT)
description
98%
assay
≥97.0% (dried material, KT)
assay
-
assay
≥97.0% (calc. based on dry substance, KT)
assay
98%
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
form
powder
form
-
form
powder
form
powder
impurities
~10% water
impurities
-
impurities
-
impurities
-
functional group
amine
functional group
amine
functional group
amine
functional group
amine
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. What grade is this material? USP?
    1 answer
    1. This is a research grade Calcium-Trisodium Diethylenetriamine-Pentaacetate Hydrate product. It is not USP grade.
      Helpful?
  2. Hi, I was wondering if there’s an expiration date for this? Thanks!
    1 answer
    1. This product is not assigned an expiration date or recommended retest date. Products with no expiration date or recommended retest date should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected. These products are also subject to a one year warranty from the date of shipment. For more information you may access the "Product Dating Information" document under "ADDITIONAL USEFUL DOCUMENTS ABOUT OUR PRODUCTS" at the bottom of the Quality Services page with this link: https://www.sigmaaldrich.com/life-science/quality-and-regulatory-management/quality-services.